Learn More
Dichloroprop, SPEX CertiPrep™
Code produit. 15276136 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Aantal:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Dichlorprop120-36-51000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Chemische naam of materiaal Dichlorprop
Verpakking Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 120-36-5, 1634-04-4
CAS min % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
CAS max % 0.1, 99.9
Moleculaire formule C9H8Cl2O3
MDL-nummer MFCD00002645
Voor gebruik met (apparatuur) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
InChI Key MZHCENGPTKEIGP-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
IUPAC Name 2-(2,4-trichlorophénoxy)acide propanoïque
Solvent or Matrix MTBE
Molecular Weight (g/mol) 235.06
PubChem CID 8427
Aantal 1 mL
ChEBI CHEBI:75370
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloroprop
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methyl-tert-butyl ether
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire