Learn More
Dichlorométhylsilane, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347687
100 g, 100g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 75-54-7
A monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers. An intermediate (starting material) in the production of other organic and inorganic chemicals. In the electronics industry for the production of ultra-pure polysilicon and in the manufacture of semiconductors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-54-7
Numéro MDL MFCD00000494
Synonyme Methyldichlorosilane
Spécification
Point d’ébullition 41°C to 42°C
Nom chimique ou matériau Dichloromethylsilane
Point de fusion -93°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Formule linéaire CH3SiHCl2
Numéro UN UN1242
Beilstein 1071194
Point d’éclair -32°C (-26°F)
Informations sur la solubilité Soluble in heptane,benzene,ether.
Poids de la formule 115.03
Pourcentage de pureté ≥97%
Indice de réfraction 1.398
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 1.105 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Dichlorométhylsilane, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals >