Learn More
Chlorure de dichloroacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405976
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 79-36-7 | C2HCl3O | 147.379 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-36-7
Formule moléculaire C2HCl3O
Poids moléculaire (g/mol) 147.379
Numéro MDL MFCD00000840
Clé InChI FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove
CID PubChem 6593
ChEBI CHEBI:34688
Nom IUPAC Chlorure de 2,2-dichloroacétyle
SMILES C(C(=O)Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloroacetyl chloride
Densité 1.532
Point d’ébullition 107°C to 108°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.462
Quantité 500 g
Numéro UN UN1765
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3053
Poids de la formule 147.39
Pourcentage de pureté 97%