Learn More
Dilaurate de di-n-butylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354819
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 77-58-7 | C32H64O4Sn
Di-n-butyltin dilaurate is used as a catalyst for the production of polyurethanes as well as for the transesterification reactions. It is involved in the vulcanization of silicones and a stabilizer in polyvinyl chloride (PVC). It acts as a rust inhibitor for polyurethanes, polyols, silicones and as a fuel additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-58-7
Formule moléculaire C32H64O4Sn
Numéro MDL MFCD00008963
Synonyme Di-n-butyltin didodecanoate
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyltin dilaurate
Point de fusion <10°C
Couleur Jaune
Densité 1.066 g/mL
Point d’ébullition >204°C (12 mmHg)
Point d’éclair 235°C (455°F)
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2Sn[O2C(CH2)10CH3]2
Indice de réfraction 1.473
Quantité 100 g
Numéro UN UN2788
Merck Index 14,3038
Informations sur la solubilité Miscible with benzene and ether; Imiscible with water and methanol.
Poids de la formule 631.55
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide