Learn More
Diacétate de di-n-butylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353447
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Comme stabilisateur dans les composés organiques chlorés et comme catalyseur pour les réactions de condensation
As as stabilizer in chlorinated organics, and as a catalyst for condensation reactions.Di-n-butyltin diacetate is used as a stabilizer for polyvinyl chloride. It acts as a catalyst for the preparation of silicone and urethane foams. Further, it is used as a curing agent for silicone elastomers. In addition to this, it is used as a precursor for thin-film tin(IV) oxide gas sensing materials by laser-assisted chemical vapor deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1067-33-0
Formule moléculaire C12H26O4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 353.05
Numéro MDL MFCD00008697
Clé InChI LDZDQDDROJXUBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Diacetoxydi-n-butyltin
SMILES CC(O)=O.CC(O)=O.CCCC[SnH2]CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyltin diacetate
Point de fusion 12°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.32 g/mL
Point d’ébullition 142°C to 145°C (10 mmHg)
Point d’éclair 143°C (290°F)
Odeur Acidic
Formule linéaire [OOCCH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
Indice de réfraction 1.47
Quantité 250 g
Numéro UN UN2788
Informations sur la solubilité Soluble in water and most organic solvents; Miscible with most organic solvents.
Poids de la formule 351.01
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide