Learn More
Oxyde de deutérium, 99,8 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4408389
50g, 50g
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
Conditionnement:
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Deuterium oxide is used in nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). It is also useful in the identification of labile hydrogens. As a source of deuterium, it is utilized for preparing specifically labeled isotopologs of organic compounds. It is often used as a substitute for water in the analysis of proteins in solution by using fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). It finds application in certain types of nuclear reactors and in tritium production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 7789-20-0
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
Numéro MDL MFCD00044636
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonyme deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
CID PubChem 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nom IUPAC [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium oxide
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Densité 1,105 g/cm3 à 20°C
Odeur Inodore
Indice de réfraction 1,338
Sensibilité Sensible à l’humidité
Tension de vapeur 6 hPa à 25°C
Quantité 50g
Point de fusion 3,82°C
Point d’ébullition 101,4°C
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Isotopic)
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 20.03
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde de deutérium, 99,8 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals >