Learn More
Mettler Toledo™ Câble dédié
Marque: Mettler Toledo™ 30027776
173.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Mini-LTW | |
Câble dédié | |
InLab™ Smart Pro-ISM à Seven Compact S220 | |
1,2 m |