Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ TAMRA Probe
Dosages TaqMan™ personnalisés
Marque: Applied Biosystems™ 450025
455.05 EUR valable jusqu'au 2025-09-30
Utilisez le code promo "25056" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Custom TaqMan™ probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR applicaton. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' TAMRA™ nonfluorescent quencher. Choose among FAM™, VIC™, ABY™, and JUN™ as 3' reporters. Probes are HPLC-purified.
Spécification
TAMRA | |
1 tube containing a dual-labeled probe in solution or dried down. Store at -15°C to -25°C |
|
Tube | |
Emballage durable | |
TaqMan™ | |
HPLC | |
6,000 pmol | |
Real Time PCR (qPCR) |
FAM, TET, VIC | |
Liquid or Dried Down | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
Néant | |
TAMRA Probe | |
HPLC | |
Température ambiante |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu