Learn More
CSNK2A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CSNK2A1
Concentration 0.62 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16827753
Afficher les documents
Proteintech
10992-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16817753
Afficher les documents
Proteintech
10992-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Catalytic subunit of a constitutively active serine/threonine-protein kinase complex that phosphorylates a large number of substrates containing acidic residues C-terminal to the phosphorylated serine or threonine. Regulates numerous cellular processes, such as cell cycle progression, apoptosis and transcription, as well as viral infection. May act as a regulatory node which integrates and coordinates numerous signals leading to an appropriate cellular response. During mitosis, functions as a component of the p53/TP53-dependent spindle assembly checkpoint (SAC) that maintains cyclin-B-CDK1 activity and G2 arrest in response to spindle damage.
Spécification
Spécification
CSNK2A1
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P19139, P68400, Q60737
116549, 12995, 1457
CSNK2A1 Fusion Protein Ag1452
Primary
-20°C
CSNK2A1
0.62 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Casein kinase II subunit alpha, CK II alpha, CK2a, CK2A1, CK2 alpha, CKII, CSNK2A1
Csnk2a1
IgG
Antigen Affinity Chromatography