Learn More
Tenak™ Cryoboîte blanche avec séparateurs, 32 mm
Cryoboîte avec séparateurs pour le stockage cryogénique.
Marque: Tenak™ TE22225
112.89 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Boîte cryogénique
- Pour une utilisation avec des applications de stockage cryogénique
Spécification
Blanc | |
9 x 9 Diviseurs |