Learn More
Corning™ Boîtes de culture à surface CellBIND™
GREENER_CHOICE
En PS vierge optiquement transparent pour une excellente visibilité. Les boîtes de culture à surface Corning™ CellBIND™ sont traitées pour une adhérence optimale des cellules afin qu’elles s’adaptent aux milieux sans sérum ou à sérum réduit.
Marque:  Corning™ 3295
217.77 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10665893
  • 238.00€ / 126 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 17-12-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène
  • Les boîtes de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire
  • 10 boîtes/sachet sont disponibles pour les boîtes de 100 mm (n° de cat. 430293)
  • Les boîtes carrées de 245 mm offrent une surface de croissance de 500 cm2
  • L’empilage des microbilles facilite la manipulation
  • Les évents permettent des échanges gazeux homogènes
  • À partir de PS vierge optiquement transparent
  • Stérile
  • Apyrogènes
Style de boîte (mm) = diamètres réels de surface de croissance : Boîte de 35 mm = 34,4 mm ; boîte de 60 mm = 52,1 mm ; boîte de 100 mm = 83,8 mm ; boîte de 150 mm = 139,1 mm.
N° de cat. 431110, boîtes carrées avec dimensions intérieures inférieures de 224 x 224 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Polystyrène
6,3 ml (puits)
21 cm2
Polystyrène
Stérile
Plaque de Pétri pour culture cellulaire
126/Carton
15 mm
Oui
Rond
Transparent
Oui
Rond
CellBIND
Couvercle
7/Paquet
60 mm