missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated S100A6 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech CL488-10245-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The S100A6 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human S100A6. This antibody recognizes human antigen. The S100A6 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Spécification
S100A6 | |
Polyclonal | |
CoraLite Plus 488 | |
Rabbit | |
Antigen affinity purification | |
RUO | |
6277 | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
Liquid |
Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
1000 μg/mL | |
2A9; 5B10; CABP; CACY; PRA | |
Recombinant Protein | |
20 μL | |
Primary | |
Human | |
Conjugated Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu