missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CoraLite™ Plus 405 Anti-Human CD11c (3.9), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech CL405-65086-100TESTS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The CD11c antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with rheumatoid synovial cells and human monocytes of human CD11c. This antibody recognizes human antigen. The CD11c antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™ plus 405.Spécification
CD11c | |
Monoclonal | |
5 μl/test | |
CD11C; SLEB6 | |
Rheumatoid synovial cells and human monocytes | |
100 Tests | |
Primary | |
Human | |
Flow Antibody | |
IgG1 |
Flow Cytometry | |
3.9 | |
CoraLite Plus 405 | |
Mouse | |
Affinity purification | |
RUO | |
3687 | |
Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu