Learn More
Oxyde de titane de cobalt, 99,8 % (base métallique à l’exclusion du Ni), Ni <0,15 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328818
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12017-01-5
Cobalt titanium oxide shows magnetic properties at room temperature and used in electronics and as spintronic devices. It is used to improve the gas sensing ability of hydrogen sulfide by hydrothermal method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12017-01-5
Numéro MDL MFCD00016022
Synonyme Cobalt titanate
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt titanium oxide
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Ni), Ni < 0,15 %
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 154.83
Pourcentage de pureté 99.8%