Learn More
Oxyde de cobalt, généralement 3,4 à 4,5 %, oxyde de molybdène généralement 11,5 à 14,5 % sur l’alumine, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045579.A4
858.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15434005
  • 884.00€ / 2.50kg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina is used in the preparation of biofuel production by using algae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Bleu
2.5 kg
UN3077
Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5%
On alumina
Extrudat trilobé
MFCD01074445
Insoluble in water.
Odorless