Learn More
Fluorure de cobalt(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357157
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10026-18-3 | CoF3
Cobalt(III) fluoride is a powerful fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-18-3
Formule moléculaire CoF3
Numéro MDL MFCD00010942
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(III) fluoride
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 115.93
Odeur Acrid
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Light brown powder
Densité 3.88