Learn More
Hydrate de sulfamate de cobalt(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394948
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14017-41-5 | CoH4N2O6S2 | 251.09 g/mol
Cobalt(II) sulfamate hydrate is used in photonic device fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14017-41-5
Formule moléculaire CoH4N2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 251.09
Numéro MDL MFCD00049877
Clé InChI WLQXLCXXAPYDIU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobaltous sulfamate, cobalt sulfamate, cobalt ii sulfamate, cobalt 2+ disulfamate, unii-0uhd1pcy6u, 0uhd1pcy6u, cobalt 2+ disulphamate, cobaltous disulfamate, acmc-20alek
CID PubChem 26398
SMILES [Co++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt (II) sulfamate hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 2 kg
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC cobalt(2+) ; disulfamate
Poids de la formule 251.11 (Anhydrous)
Odeur Odorless