Learn More
Oxyde de cobalt(II,III), poudre noire, 99,7 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15432457
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Glassy carbon is widely practiced as an electrode material in electrochemistry, as considerably as for high temperature crucibles and as a part of some prosthetic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1308-06-1
Formule moléculaire Co3O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.80
Numéro MDL MFCD00010939
Clé InChI UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
CID PubChem 11651651
Nom IUPAC oxocobalt ; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II, III) oxide
Point de fusion 900°C (decomposition)
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 1000 g
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in acids and alkalies. Insoluble in water.
Poids de la formule 240.8
Odeur Odorless
Aspect Black powder
Densité 6.11