Learn More
Bromure de cobalt(II), anhydre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352618
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7789-43-7 | Br2Co | 218.741 g/mol
Cobalt(II) bromide is used as a catalyst in organic synthesis. It is used as a precursor in the production of ethylsulfanyl)porphyrazinato)cobalt(II), which gives the possibility of intermolecular ferromagnetic interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-43-7
Formule moléculaire Br2Co
Poids moléculaire (g/mol) 218.741
Numéro MDL MFCD00016017
Clé InChI BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous
CID PubChem 24610
Nom IUPAC dibromocobalte
SMILES [Co](Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) bromide
Point de fusion 678°C (in N2)
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Merck Index 14,2435
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,methyl acetate Soluble in water,methyl acetate,ether,ethanol,methanol and acetone.
Poids de la formule 218.75
Pourcentage de pureté 97%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.909 g/mL