Learn More
Nickel Electro™ Panier en acier inox Clifton™
Complétez votre bain à ultrasons avec un panier en acier inox. Le panier en acier inox Nickel Electro™ Clifton™ est fabriqué en acier inox durable de haute qualité.
Marque:  Nickel Electro™ BSK-8
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13191293
  • 140.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 06-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Haute qualité
  • Durable
  • Acier inox
  • À utiliser avec un bain à ultrasons
  • Muni de poignées latérales de levage
Spécification
Spécification
Panier
185 mm
110 mm
0,4 kg
212 x 185 x 110 mm
8 L
Pour bain à ultrasons
Acier inoxydable
212 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Nickel Electro™ Panier en acier inox Clifton™ > Capacité : 8 l