Learn More
Hirschmann™ Burettes de classe AS avec graduation bleue
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Schellbach, graduation en cercle au point principal en bleu
- Robinet d’arrêt droit avec clé en verre
- Conformes aux normes DIN EN ISO 385
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 10 ml |
Matériau | Verre |
Graduations | 0,02 mL |
Comprend | Bandes Schellbach |
Balance | Bleu |
Robinets d’arrêt | Droit |
Matériau du robinet d’arrêt | Verre |
Tolérance | ± 0,02 ml |
Type | Burette |
Class | Classe AS |
Afficher plus |