Learn More
Chlorhydrate de cis-4-hydroxycyclohexylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15480087
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 56239-26-0 | C6H14ClNO | 151.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56239-26-0
Formule moléculaire C6H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 151.63
Numéro MDL MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647
Clé InChI RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hcl
CID PubChem 522619
Nom IUPAC 4-Aminocyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NC1CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride
Point de fusion 193°C to 200°C
Quantité 250 mg
Beilstein 3909295
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 151.63
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide