Learn More
Chlorhydrate de cis-4-hydroxycyclohexylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15402699
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
CAS: 56239-26-0 | C6H14ClNO | 151.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56239-26-0
Formule moléculaire C6H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 151.63
Numéro MDL MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647
Clé InChI RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hcl
CID PubChem 522619
Nom IUPAC 4-Aminocyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NC1CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride
Point de fusion 193°C to 200°C
Quantité 1 g
Beilstein 3909295
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 151.63
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide