Learn More
Chromone-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11442787
25 g, 25g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 17422-74-1 | C10H6O3 | 174.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17422-74-1
Formule moléculaire C10H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 174.155
Numéro MDL MFCD00014667
Clé InChI FSMYWBQIMDSGQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromone-3-carboxaldehyde, 3-formylchromone, 4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 3-chromonecarbaldehyde, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 3-formylchromones, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4-oxo, chembl86905, 3-formyl-4-oxo-4h-chromene, chromone-3-carbaldehyde
CID PubChem 87112
Nom IUPAC 4-oxochromène-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromone-3-carboxaldehyde
Point de fusion 150°C to 154°C
Quantité 25 g
Beilstein 472849
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Chromone-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >