Learn More
Siliciure de chrome, > 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326528
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12018-09-6 | CrSi2 | 108.166 g/mol
Chromium silicide is applied in production of ceramic materials. It can also produce an oxidation-resistant surface in a low pressure plasma spraying.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12018-09-6
Formule moléculaire CrSi2
Poids moléculaire (g/mol) 108.166
Numéro MDL MFCD00168070
Clé InChI CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3
CID PubChem 45051936
Nom IUPAC chrome bis($l^{3}-silanylidyne)
SMILES [Si]#[Cr]#[Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium silicide
Point de fusion 1490°C
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage >95%
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 108.17
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Gray powder