Learn More
Chlorure de chrome(III), paillettes violettes, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313877
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10025-73-7 | CrCl3
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties. It is used as a catalyst, for organic synthesis, for manufacturing dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-73-7
Formule moléculaire CrCl3
Numéro MDL MFCD00010948
Synonyme chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) chloride
Point de fusion ∽1150°C
Couleur Violet
Forme physique Paillettes
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,water.
Poids de la formule 158.35
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.87