Learn More
Nabertherm Four à chambre, série LF 1400 avec régulateur B400
Isolation combinée à base de briques réfractaires dans les angles, faible stockage de chaleur et matériaux fibreux de refroidissement rapide.Grâce à une grande variété d’équipements optionnels, ces fours à chambre peuvent être adaptés de manière optimale à vos procédés.
Marque:  Nabertherm LF0640NBNE
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15908330
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Température maximale : 1400°C
  • Boîtier à enveloppe double avec ventilation postérieure, garantissant des températures basses au niveau du caisson
  • Chauffage sur cinq côtés pour une température d’une uniformité optimale
  • Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
  • Commande amovible, montée sur la porte du four, et assurant un grand confort d’utilisation
  • Protection de l’élément chauffant inférieur et de la surface d’empilage à plat fournie par la plaque SiC intégrée dans la base
  • Isolation en fibres non classifiées de haute qualité avec des briques d’angle pour réduire les délais de chauffage et de refroidissement
  • Porte avec joint entre chaque brique, montée à la main
  • Puissance installée et élevée réduisant la durée du chauffage
  • Ventilation latérale avec raccord de dérivation pour tuyau d’échappement
  • Arche autonome assurant une stabilité élevée et une protection optimale contre la poussière
  • Verrouillage rapide sur la porte
  • Conduit d’entrée librement ajustable des lames d’air au niveau de la base du four
  • Support inclus
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
Spécification
60 L
400 x 400 x 400 mm
300 kg
B400
1070 x 780 x 1365 mm