Learn More
Oxyde de tungstène de césium, poudre blanche, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353598
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13587-19-4 | Cs2O4W
Cesium tungsten oxide is used for making transparent insulation coating that has the best infrared transparent barrier feature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13587-19-4
Formule moléculaire Cs2O4W
Numéro MDL MFCD00049438
Synonyme Cesium tungstate
Specifications
Nom chimique ou matériau Cesium tungsten oxide
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 513.66
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic