Learn More
Nitrate de césium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302398
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.909 g/mol
Cesium nitrate prisms are used in infrared spectroscopy, x-ray phosphors and scintillation counters. It is a precursor material for the synthesis of cesium nitratocuprate and cesium salts. Cesium nitrate doped on carbon-based ruthenium catalyst plays an important role in synthesis of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-18-6
Formule moléculaire CsNO3
Poids moléculaire (g/mol) 194.909
Numéro MDL MFCD00010963
Clé InChI NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
CID PubChem 62674
Nom IUPAC nitrate de césium
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Cesium nitrate
Point de fusion 414°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1451
Merck Index 14,2015
Informations sur la solubilité Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 194.91
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.55
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.68