Learn More
Oxyde de molybdène de cérium, poudre marron clair, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359357
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13454-70-1 | Ce2Mo3O12 | 760.07 g/mol
Cerium molybdenum oxide is used in the aerospace and coating industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13454-70-1
Formule moléculaire Ce2Mo3O12
Poids moléculaire (g/mol) 760.07
Numéro MDL MFCD00798520
Clé InChI BPOYBXJKAISYKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Cerium molybdate
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium molybdenum oxide
Point de fusion 973°C
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 760.05