Learn More
Oxyde de cérium(IV), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11380468
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Cerium oxide is used as a raw material for the production of glass and ceramics as well as additive in paints and varnishes   It is also used in thermal spraying for welding and soldering products and for metal surface treatment products, in industrial polishing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-38-3
Formule moléculaire CeO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.114
Numéro MDL MFCD00010933
Clé InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CID PubChem 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nom IUPAC dioxocérium
SMILES O=[Ce]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) oxide
Point de fusion 2600°C
Forme physique Pièces de 3 à 6 mm
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 172.12
Densité 7.132 g/mL