Learn More
Oxyde de cérium(IV), jaune pâle, diverses formes (poudre/flocons/cristaux/microbilles), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449850
25 g, 25g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Cerium(IV) oxide is used in ceramics, and to polish glass and stones. It is applied as solid electrolyte in fuel cells. It can also be employed as a co-catalyst in many number of reactions. It is also used as an antioxidant, and to generate hydrogen through water splitting. It is used as a high-temperature hydrocarbon oxidation catalyst in self-cleaning ovens. It can be used in infrared filters, incandescent mantles, and sunscreens in combination with other materials. It finds use as a catalyst support, and to sensitize photosensitive glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-38-3
Formule moléculaire CeO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.114
Numéro MDL MFCD00010933
Clé InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CID PubChem 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nom IUPAC dioxocérium
SMILES O=[Ce]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) oxide
Point de fusion 2600°C
Couleur Jaune
Forme physique Diverses formes (poudre / flocons / cristaux / microbilles, etc.)
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 172.12
Densité 7.132
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde de cérium(IV), jaune pâle, diverses formes (poudre/flocons/cristaux/microbilles), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >