Learn More
Sulfure de cérium(III), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394817
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12014-93-6 | Ce2S3 | 376.41 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12014-93-6
Formule moléculaire Ce2S3
Poids moléculaire (g/mol) 376.41
Numéro MDL MFCD00016007
Clé InChI MMXSKTNPRXHINM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerium sulfide, dicerium trisulphide, ceric sulfide, cerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfanediide
CID PubChem 159394
SMILES [S--].[S--].[S--].[Ce+3].[Ce+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) sulfide
Point de fusion 2100°C
Couleur Rouge à marron
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC cérium(3+) ; trisulfure
Poids de la formule 376.43
Odeur Rotten eggs
Aspect Red-brown powder
Densité 5.02 g/cm3 at 20°C