Learn More
Nitrate de cérium(III) hexahydraté, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Code produit. 11311099
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10294-41-4 | CeH12N3O15 | 434.22 g/mol
Cerium(III) nitrate hexahydrate is used in the separation of cerium from other rare earths. It plays an important role as a catalyst for hydrolysis of phosphoric acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-41-4
Formule moléculaire CeH12N3O15
Poids moléculaire (g/mol) 434.22
Numéro MDL MFCD00149631
Clé InChI QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
CID PubChem 16211466
Nom IUPAC Cérium (3+) trinitrate hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) nitrate hexahydrate
Note relative au nom hexahydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acetone.
Poids de la formule 434.23 (326.13 Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic