Learn More
Chlorure de cérium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11343867
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246.466 g/mol
Cerium(III) chloride is used in incandescent gas mantles, spectrography and polymerization of olefins. It acts as a Lewis acid and used in Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of other cerium salts, such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-86-5
Formule moléculaire CeCl3
Poids moléculaire (g/mol) 246.466
Numéro MDL MFCD00010929
Clé InChI VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
CID PubChem 24636
ChEBI CHEBI:35458
Nom IUPAC cérium(3+) ; trichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Spécification
Point d’ébullition 1727°C
Nom chimique ou matériau Cerium(III) chloride
Point de fusion 848°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,acids and acetone.
Poids de la formule 246.48
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline beads
Densité 3.92 g/cm3 at 20°C