Learn More
Cellulose microcristalline, extra-pure, granulométrie moyenne 90 μm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15169273 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour en fibres
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 9004-34-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-34-6
Spécification
Nom chimique ou matériau Cellulose microcrystalline
Couleur Blanc
pH 5 to 7
Forme physique Poudre granulaire ou cristalline fine
Formule linéaire (C12H20O10)n
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Quantité 25 kg
Qualité Extra pur
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1.5% max.
Conditionnement Tambour en fibres
Granulométrie 250 Micron <1% min., 75 Micron >45% min., 32 Micron >70% min.
Résidus après l’allumage 0.05% max.