Learn More
Caspase 10/p23/17/p12 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène Caspase 10/p23/17/p12
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16852894
Afficher les documents
Proteintech
14311-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16842894
Afficher les documents
Proteintech
14311-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes a protein which is a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases plays a central role in the execution-phase of cell apoptosis. Caspases exist as inactive proenzymes which undergo proteolytic processing at conserved aspartic residues to produce two subunits, large and small, that dimerize to form the active enzyme. This protein cleaves and activates caspases 3 and 7, and the protein itself is processed by caspase 8. Mutations in this gene are associated with apoptosis defects seen in type II autoimmune lymphoproliferative syndrome. Three alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
Spécification
Spécification
Caspase 10/p23/17/p12
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q92851
843
Caspase 10/p23/17/p12 Fusion Protein Ag5511
Primary
-20°C
CASP10
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ALPS2, Apoptotic protease Mch 4, CASP 10, CASP10, Caspase 10, Caspase 10/p23/17/p12, Caspase10, FLICE2, ICE like apoptotic protease 4, MCH4
CASP10
IgG
Antigen Affinity Chromatography