Learn More
CALD1 Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1E1C11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL594-66693-100UL
Code produit. 16821066
  • 450.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The CALD1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CALD1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CALD1 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™594.
Spécification
Spécification
CALD1
Monoclonal
CoraLite 594
100 μL
800
IgG2b
Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
1E1C11
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse