Learn More
Oxyde de tungstène de calcium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392128
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7790-75-2
Calcium tungsten oxide is used as a luminophore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-75-2
Numéro MDL MFCD00010913
Synonyme Calcium tungstate
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium tungsten oxide
Point de fusion 1620°C
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Merck Index 14,1712
Informations sur la solubilité Insoluble in H2O; Decomposes by hot HCl,HNO3
Poids de la formule 287.93
Pourcentage de pureté 98%