Learn More
Hydrure de calcium, 98 % (base métallique à l’exclusion du Mg), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318788
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Solvent in Sol-Gel precursor applications. Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-78-8
Formule moléculaire CaH2
Numéro MDL MFCD00010897
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hydride
Point de fusion 600°C (decomposition)
Note relative au nom Mg <1%
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Poids de la formule 42.1
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Light gray
Densité 1.9