Learn More
Bromure de calcium, anhydre, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11315059
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour la photographie, les agents déshydratants et la fabrication d’eau minérale.
Calcium bromide is a dehydrating agent used in photography, food preservatives, wood preservatives, fire retardants and freezing mixtures. It is used as an oxidizer for mercury emissions control. It is widely used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations. It also finds application in the manufacture of mineral water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-41-5
Formule moléculaire Br2Ca
Poids moléculaire (g/mol) 199.886
Numéro MDL MFCD00010902
Clé InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
CID PubChem 5360316
ChEBI CHEBI:31338
Nom IUPAC calcium ; dibromure
SMILES [Ca+2].[Br-].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 806°C to 812°C
Nom chimique ou matériau Calcium bromide
Point de fusion 730°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in dioxane,chloroform and ether.
Poids de la formule 199.9
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White to off-white powder or beads
Densité 3.353
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium bromide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium bromide