Learn More
Arséniate de calcium, poudre blanche, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323618
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Groupe d’emballage : II
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7778-44-1 | As2Ca3O8 | 398.069 g/mol
Calcium arsenate is also used in weather- resistant wood treatment. It was used mainly in viticulture, in the past. it was mainly used against the boll weevil in cotton cultivation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-44-1
Formule moléculaire As2Ca3O8
Poids moléculaire (g/mol) 398.069
Numéro MDL MFCD00049407
Clé InChI RMBBSOLAGVEUSI-UHFFFAOYSA-H
Synonyme calcium arsenate, pencal, cucumber dust, spra-cal, calcium-o-arsenate, chip-cal granular, tricalcium arsenate, calcium orthoarsenate, kalziumarseniat german, arsenic acid, calcium salt
CID PubChem 24501
Nom IUPAC tricalcium ; trioxydo(oxo)-$l^{5}-arsane
SMILES [O-][As](=O)([O-])[O-].[O-][As](=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium arsenate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Informations sur la solubilité It is soluble in water and acids,insoluble in organic solvents
Poids de la formule 398.03
Conditionnement Groupe d’emballage : II
Densité 3.62 g/cm3 at 20°C