Learn More
Nitrate de cadmium tétrahydraté, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11330889
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
It is used for coloring glass and porcelain, and as a flash powder in photography. It is used as a laboratory reagent, in preparation of cadmium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10022-68-1
Formule moléculaire CdH2N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 238.44
Numéro MDL MFCD00149626
Clé InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
CID PubChem 56924536
ChEBI CHEBI:86156
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 132°C
Nom chimique ou matériau Cadmium nitrate tetrahydrate
Point de fusion 59°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,ethyl acetate,alcohol. Insoluble in nitric acid.
Nom IUPAC Manganèse(2 +) ;dinitrate ;tétrahydraté
Poids de la formule 308.47 (236.41 Anhydrous)
Odeur Weak
Aspect White crystalline
Densité 2.45