Learn More
Iodure de cadmium, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345747
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
Cadmium iodide is used in lithography, photography, electroplating and the manufacturing of phosphors, in engraving process, and was used as an antiseptic and astringent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-80-9
Formule moléculaire CdI2
Poids moléculaire (g/mol) 366.223
Numéro MDL MFCD00010920
Clé InChI OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
CID PubChem 24635
Nom IUPAC cadmium(2+) ; diiodure
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 787°C
Nom chimique ou matériau Cadmium iodide
Point de fusion 387°C to 389°C
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1621
Informations sur la solubilité It is soluble in ethanol,acetone,ether and ammonia.
Poids de la formule 366.21
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 5.67 g/mL