Learn More
Fluorure de cadmium, Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349347
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7790-79-6 | CdF2 | 150.41 g/mol
Cadmium fluoride is used in phosphors, glass and nuclear reactor controls. It is also used in high-temperature lubricants and to start crystals for lasers. It is used in oxygen-sensitive applications such as the production of metallic alloys and it is also used in limited medical treatment protocols. In addition, it can be used in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-79-6
Formule moléculaire CdF2
Poids moléculaire (g/mol) 150.41
Numéro MDL MFCD00010919
Clé InChI LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC Difluorure de cadmium(2+)
SMILES [F-].[F-].[Cd++]
Spécification
Point d’ébullition 1758°C
Nom chimique ou matériau Cadmium fluoride
Point de fusion 1100°C
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1619
Poids de la formule 150.4
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 6.64g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche