Learn More
Chlorure de cadmium, ultra sec, 99,996 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310088
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
2g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride is used for the preparation of cadmium sulfide, used as Cadmium Yellow, a brilliant-yellow stable inorganic pigment. It can be used for the preparation of organocadmium compounds of the type R2Cd, where R is an aryl or a primary alkyl. It is also used for photocopying, dyeing and electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10108-64-2
Formule moléculaire CdCl2
Poids moléculaire (g/mol) 183.31
Numéro MDL MFCD00010916
Clé InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CID PubChem 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nom IUPAC Dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spécification
Point d’ébullition 960°C
Nom chimique ou matériau Cadmium chloride
Point de fusion 568°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.996% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 183.32
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White Various forms (powder/flake/crystalline/beads
Densité 4.047 g/cm3 at 20°C