Learn More
Chlorure de cadmium hydraté, Puratronic™, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11390879
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 654054-66-7 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride hydrate is used in dyeing, printing, textiles and in metal finishing baths. It is also used as a reagent to make photographic paper and carbon paper. Further, it is utilized as an absorbing agent to absorb hydrogen sulfide as well as analytical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 654054-66-7
Formule moléculaire CdCl2
Poids moléculaire (g/mol) 183.31
Numéro MDL MFCD00149627
Clé InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium chloride, ultra dry, cdcl2.h2o, cadmium chloride hydrate, cadmium chloride 1-hydrate, cadmium chloride hydrate, puratronic, cadmium chloride monohydrate, puriss, cadmium chloride hydrate trace metals basis
CID PubChem 16211517
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium chloride hydrate
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1617
Nom IUPAC dichlorocadmium ; hydrate
Poids de la formule 183.32 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Puratronic™
Indice de réfraction 1.6513
Sensibilité Hygroscopic