Learn More
Carbonate de cadmium, poudre blanche, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11350879
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
Cadmium carbonate is the raw material for the production of pigments for ceramic and frits and for production of cadmium salt. Used as reagents. It is used for intermediates of manufacturing polyester, glass pigment flux, organic catalysts, plastic plasticizer, stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-78-0
Formule moléculaire CCdO3
Poids moléculaire (g/mol) 172.42
Numéro MDL MFCD00010918
Clé InChI GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
CID PubChem 10564
Nom IUPAC cadmium(2+) ; carbonate
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium carbonate
Point de fusion 500°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in dilute acids,concentrated solutions of ammonium salts. Insoluble in water.
Poids de la formule 172.42
Odeur Odorless
Densité 4.26