Learn More
CACNB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 13039-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16831054
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The expression of multiple classes of voltage dependent calcium channels (VDCC′s) allows neurons to tailor calcium signaling to functionally discrete cellular regions. Although N-Type VDCC′s exist before birth which is consistent with a role in migration, most N-Type VDCC′s subunit expression is postnatal and is important in the genesis of synaptic transmission in discrete hippocampal fields.
Spécification
Spécification
CACNB1
Polyclonal
Unconjugated
CACNB1
CAB1, CACNB1, CACNLB1, CCHLB1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12295, 50688, 782
-20°C
Liquid
Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P54283, Q02641, Q8R3Z5
Cacnb1
CACNB1 Fusion Protein Ag3693
150 μL