Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de crésyle brillant, pur, coloration biologique de haute pureté
Code produit. 10338410
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 81029-05-2 | 0·5 ZnCl4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81029-05-2
Formule moléculaire 0·5 ZnCl4
Numéro MDL MFCD00148902
Spécification
Absorbance 1500 (625 to 630nm, 50% min. ethanol) (A (1% min./1cm))
Nom chimique ou matériau Brilliant cresyl blue
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 400.97
Perte à la dessiccation 8 % max. (1 g, 110°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 1500 to 1700 (622nm, 50% ethanol)
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Forme physique Poudre cristalline